Imprimer
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Methyl-2-nitrophenyl triflate, 2-Nitro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC500110-1G PC500110-250MG
APOSPC500110-1GEA 488 EUR
APOSPC500110-1G APOSPC500110-250MG
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₃NO₅S
Point de fusion: 24…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541870
Numéro CAS: 145209-21-8
UN: 3261
ADR: 8,III