Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 194 EUR
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃ClF₆O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541858
Numéro CAS: 1446016-94-9
UN: 3265
ADR: 8,III