Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 4-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500070-1G PC500070-250MG
APOSPC500070-1GEA 203 EUR
APOSPC500070-1G APOSPC500070-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃F₇O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541832
Numéro CAS: 1446016-79-0
UN: 3265
ADR: 8,III