Imprimer
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-3-methylphenyl triflate
PC500068-1G PC500068-250MG
APOSPC500068-1GEA 197 EUR
APOSPC500068-1G APOSPC500068-250MG
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₄O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541830
Numéro CAS: 1446016-90-5
UN: 3265
ADR: 8,III