2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-3-methylphenyl triflate, 2-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
Formule:
C₈H₆F₄O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25541823 Numéro CAS: 1446016-74-5 UN: 3265 ADR: 8,III |