Imprimer
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-6-fluorophenyl triflate
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 488 EUR
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃ClF₄O₃S
Poids moléculaire: 278.609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541813
Numéro CAS: 1443684-70-5
UN: 3265
ADR: 8 III