Imprimer
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500018-1G PC500018-250MG PC500018-5G
APOSPC500018-1GEA 905 EUR
APOSPC500018-1G APOSPC500018-250MG APOSPC500018-5G
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrFNO₃
Poids moléculaire: 260.017 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18269603
Numéro CAS: 1343359-94-3