Imprimer
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500017-1G PC500017-250MG
APOSPC500017-1GEA 847 EUR
APOSPC500017-1G APOSPC500017-250MG
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18251388
Numéro CAS: 72985-50-3