Imprimer
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 75.4 EUR
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21946140
Numéro CAS: 97928-01-3