Imprimer
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6,7-Difluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6,7-Difluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500013-1G PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA 301 EUR
APOSPC500013-1G APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃F₂NO₃
Poids moléculaire: 199.111 g/mol
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457975
Numéro CAS: 97927-59-8