Imprimer
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500009-1G PC500009-250MG
APOSPC500009-1GEA 322 EUR
APOSPC500009-1G APOSPC500009-250MG
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Point de fusion: 239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850066
Numéro CAS: 387-18-8