Imprimer
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC500005-1G PC500005-5G PC500005-25G
APOSPC500005-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500005-1G APOSPC500005-5G APOSPC500005-25G
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689084
Numéro CAS: 1420800-30-1