Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500002-1G PC500002-250MG PC500002-5G
APOSPC500002-1GEA 174 EUR
APOSPC500002-1G APOSPC500002-250MG APOSPC500002-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847628
Numéro CAS: 657-64-7
UN: 3265
ADR: 8,III