Imprimer
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 522 EUR
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₃O
Poids moléculaire: 253.016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194476
Numéro CAS: 1214345-02-4
UN: 1759
ADR: 8 III