2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Cyano-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₂F₅N Poids moléculaire: 207.1 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236258 Numéro CAS: 240122-24-1 UN: 3276 ADR: 6.1 III |