Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC499018-1G PC499018-250MG
APOSPC499018-1GEA 393 EUR
APOSPC499018-1G APOSPC499018-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24221999
Numéro CAS: 1550550-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III