4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅F₃N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185782 Numéro CAS: 1067192-61-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |