2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅FN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11846360 Numéro CAS: 105003-93-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |