Imprimer
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC499015-1G PC499015-250MG
APOSPC499015-1GEA 306 EUR
APOSPC499015-1G APOSPC499015-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527289
Numéro CAS: 1065093-11-9