Imprimer
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC499014-1G PC499014-250MG
APOSPC499014-1GEA 509 EUR
APOSPC499014-1G APOSPC499014-250MG
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09861332
Numéro CAS: 1019016-22-8