Imprimer
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC499013-1G PC499013-250MG
APOSPC499013-1GEA 869 EUR
APOSPC499013-1G APOSPC499013-250MG
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09861349
Numéro CAS: 1019016-87-5