Imprimer
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-5-methoxybenzene
PC499010-1G PC499010-25G PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499010-1G APOSPC499010-25G APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃O
Poids moléculaire: 255.032 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09999639
Numéro CAS: 627527-23-5