Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC499001-1G PC499001-5G
APOSPC499001-1GEA 241 EUR
APOSPC499001-1G APOSPC499001-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194487
Numéro CAS: 1214323-39-3