Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 429 EUR
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Poids moléculaire: 258.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200127
Numéro CAS: 1239463-37-6