Imprimer
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 638 EUR
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733901
Numéro CAS: 157165-24-7