Imprimer
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G PC49788-250MG PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA 429 EUR
APOSPC49788-1G APOSPC49788-250MG APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1558247-47-4