Imprimer
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC49716-250MG PC49716-5G
APOSPC49716-250MGEA 0 EUR
APOSPC49716-250MG APOSPC49716-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formule: C₃H₂F₆O₄S₂
Poids moléculaire: 280.166 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (745 mm Hg)
Point de fusion: 32…36 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861122
Numéro CAS: 428-76-2