Imprimer
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49684-1G PC49684-250MG
APOSPC49684-1GEA 302 EUR
APOSPC49684-1G APOSPC49684-250MG
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
Poids moléculaire: 220.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406849
Numéro CAS: 796119-63-6