Imprimer
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 253 EUR
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Poids moléculaire: 156.129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250132
Numéro CAS: 1378525-21-3