Imprimer
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49682-100MG PC49682-250MG PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA 197 EUR
APOSPC49682-100MG APOSPC49682-250MG APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formule: C₈H₄FN₃
Poids moléculaire: 161.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18380908
Numéro CAS: 1260381-44-9