Imprimer
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49678-1G PC49678-250MG PC49678-5G
APOSPC49678-1GEA 66.7 EUR
APOSPC49678-1G APOSPC49678-250MG APOSPC49678-5G
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28166159
Numéro CAS: 1805525-99-8