Imprimer
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49673-1G PC49673-250MG
APOSPC49673-1GEA 111 EUR
APOSPC49673-1G APOSPC49673-250MG
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066748
Numéro CAS: 2366994-11-6