Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 145 EUR
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₄F₇IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29919656
Numéro CAS: 1358953-45-3