Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈F₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11042838 Numéro CAS: 1314919-70-4 |