2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formule:
C₈H₅F₅O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28012313 Numéro CAS: 1803570-73-1 |