Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Methoxycarbonyl)-2,3,6-trifluorophenol
Formule:
C₈H₅F₃O₃ Point de fusion: 129…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14698055 Numéro CAS: 1214387-26-4 |