Imprimer
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3,5-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788548
Numéro CAS: 518057-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III