Imprimer
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49647-10G PC49647-1G PC49647-5G
APOSPC49647-10GEA 226 EUR
APOSPC49647-10G APOSPC49647-1G APOSPC49647-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406843
Numéro CAS: 1084801-91-1