Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene
PC49642-1G PC49642-250MG PC49642-5G
APOSPC49642-1GEA 347 EUR
APOSPC49642-1G APOSPC49642-250MG APOSPC49642-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22034975
Numéro CAS: 1369139-60-5