Imprimer
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49629-1G PC49629-25G PC49629-5G
APOSPC49629-1GEA 0 EUR
APOSPC49629-1G APOSPC49629-25G APOSPC49629-5G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃I
Point d'ébullition: 98…112 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19707625
Numéro CAS: 1189352-83-7