Imprimer
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluoro-5-hydroxyaniline
PC49626-1G PC49626-250MG PC49626-5G
APOSPC49626-1GEA 574 EUR
APOSPC49626-1G APOSPC49626-250MG APOSPC49626-5G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Point de fusion: 129…130,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18762025
Numéro CAS: 84478-73-9