Imprimer
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 174 EUR
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₃INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541890
Numéro CAS: 1445995-74-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III