Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
Poids moléculaire: 267.921 g/mol
Point d'ébullition: 128…131 °C (25 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698675
Numéro CAS: 1548-81-8
UN: 3265
ADR: 8 II