Imprimer
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 256 EUR
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Formule: C₆H₄FNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22481385
Numéro CAS: 654063-68-0
UN: 3335
ADR: 9,III