Imprimer
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)prop-2-yl](undecafluoro)cyclohexane, Icosafluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 57 EUR
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formule: C₁₀F₂₀
Point d'ébullition: 148,5 °C
Point de fusion: –24 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153230
Numéro CAS: 84808-64-0