Imprimer
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 221 EUR
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541888
Numéro CAS: 1445995-71-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III