Imprimer
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49611-250MG PC49611-1G
APOSPC49611-250MGEA 151 EUR
APOSPC49611-250MG APOSPC49611-1G
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formule: C₄HF₉O₆S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16876755
Numéro CAS: 60805-12-1
UN: 3263
ADR: 8,III