Imprimer
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-cresol
PC49607-1G PC49607-250MG
APOSPC49607-1GEA 615 EUR
APOSPC49607-1G APOSPC49607-250MG
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Poids moléculaire: 286.003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541885
Numéro CAS: 1445995-70-9