Imprimer
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoro-m-toluidine
PC49598-1G PC49598-5G
APOSPC49598-1GEA 132 EUR
APOSPC49598-1G APOSPC49598-5G
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄BrF₄N
Poids moléculaire: 258.011 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20483444
Numéro CAS: 159329-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III