Imprimer
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC49597-1G PC49597-250MG
APOSPC49597-1GEA 580 EUR
APOSPC49597-1G APOSPC49597-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₃BrFNO
Poids moléculaire: 216.007 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850044
Numéro CAS: 1440535-10-3